Learn More
Benzylbenzoate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607744 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
Artikelnummer. 10607744
Marke: Thermo Scientific Acros 105860051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-51-4
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00003075
InChI-Schlüssel SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC-Name Benzylbenzoat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl benzoate
Azidität 0.3mg KOH/g max.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18.0°C to 20.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1180g/mL
Siedepunkt 323.0°C
Flammpunkt 147°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel C6H5CO2CH2C6H5
Brechungsindex 1.5670 to 1.5700
Menge 5 L
Beilstein 09, 121
Merck Index 15, 1130
Relative Dichte 1.118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15.3mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether,insoluble in glycerol
Viskosität 10.9 mPa.s (25°C)
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /