Learn More
Benzylbenzoate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392076 2500 g 2.50 Kilogramm
11372076 250 g 250 Gramm
11382076 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11392076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03258.0E
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzyl benzoate is used as repellent for chiggers, ticks, and mosquitoes. It is an effective and inexpensive topical treatment for human scabies. It has vasodilating and spasmolytic effects and is present in many asthma and whooping cough drugs. It is also a dye carrier, solvent for cellulose derivatives, plasticizer, and fixative in the perfume industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Alkohol, Chloroform, Äther, Ölen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-51-4
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00003075
InChI-Schlüssel SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC-Name Benzylbenzoat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl benzoate
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.112
Siedepunkt 323°C to 324°C
Flammpunkt 147°C (296°F)
Strukturformel C6H5CO2CH2C6H5
Brechungsindex 1.568
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 2049280
Merck Index 14,1127
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,alcohol,chloroform,ether,oils.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥99%