Learn More
Benzylalkohol, in mehreren Pharmakopöen monographiert, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528514 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528514 4 l Enghalsflasche aus braunem Glas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528514 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 903914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 CHF
    2113.59 CHF / 4 Liter
    Sparen 441.41 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylalkohol
CAS 100-51-6
Flammpunkt 93,00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel C7H8O
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Menge 4 l
Relative Dichte 1 l = 1.05 kg
Synonym Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formelmasse 108.14
Güte Multi-Kompendium/NF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl Alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol