Learn More
Benzylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl alcohol |
CAS | 100-51-6 |
Schmelzpunkt | -15.0°C |
Dichte | 1.0440g/mL |
Siedepunkt | 205.0°C |
Flammpunkt | 96°C |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H8O |
Strukturformel | C6H5CH2OH |
Brechungsindex | 1.5380 to 1.5410 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzyl alcohol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.