Learn More
Benzylacetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462727
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462727 250 g 250 Gramm
11304589 25 g 25 Gramm
11452727 50 g 50 Gramm
11314589 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11462727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14915.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5396-89-4 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Benzyl acetoacetate is used as a Pharmaceutical and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyl-Acetoacetat wird als pharmazeutisches und feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Alkalilösungen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5396-89-4
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00008785
InChI-Schlüssel WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl acetoacetate, acetoacetic acid benzyl ester, benzyl acetylacetate, acetoacetic acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-oxobutanoate, butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, benzyl beta-ketobutyrate, ac-benzyl, unii-f9s0xgv18x, f9s0xgv18x
PubChem CID 142266
IUPAC-Name Benzyl 3-Oxobutanoat
SMILES CC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl acetoacetate
Dichte 1.113
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.512
Menge 250 g
Beilstein 2049615
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alkali solutions.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%