Learn More
Benzylacetat, TRC
Artikelnummer. 30336055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336055 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB22262550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl acetate
CAS 140-11-4
Summenformel C9 H10 O2
Menge 50 g
Synonym Acetic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl alcohol, acetate (6CI), (Acetoxymethyl)benzene, Benzyl acetate, Benzyl ethanoate, NSC 4550, Phenylmethyl acetate, α-Acetoxytoluene
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681