Learn More
6-Hydroxynicotinsäurebenzylester, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494827
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494827 100 g 100 Gramm
11474827 5 g 5 Gramm
11484827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21807.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191157-01-4
Summenformel C13H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 229.235
MDL-Nummer MFCD02683072
InChI-Schlüssel HGBIRINXNOIQIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 6-hydroxynicotinate, benzyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, acmc-1byee, benzyl 6-hydroxy-nicotinate, 6-hydroxynicotinic acid benzyl ester, phenylmethyl 6-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, phenylmethyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo-, phenylmethyl ester
PubChem CID 7023014
IUPAC-Name Bemzyl 6-Oxo-1H-Pyridin-3-Carboxylat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CNC(=O)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 6-hydroxynicotinate
Schmelzpunkt 178°C to 181°C
Menge 100 g
Formelmasse 229.24
Reinheit (%) 99%