Learn More
6-Hydroxynicotinsäurebenzylester, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474827
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11474827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21807.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191157-01-4
Summenformel C13H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 229.235
MDL-Nummer MFCD02683072
InChI-Schlüssel HGBIRINXNOIQIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 6-hydroxynicotinate, benzyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, acmc-1byee, benzyl 6-hydroxy-nicotinate, 6-hydroxynicotinic acid benzyl ester, phenylmethyl 6-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, phenylmethyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo-, phenylmethyl ester
PubChem CID 7023014
IUPAC-Name Bemzyl 6-Oxo-1H-Pyridin-3-Carboxylat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CNC(=O)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 6-hydroxynicotinate
Schmelzpunkt 178°C to 181°C
Menge 5 g
Formelmasse 229.24
Reinheit (%) 99%