Learn More
Benzyl5-amino-1H-Pyrazol-4-carboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334805 5 g 5 Gramm
11324805 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334805 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17859.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32016-28-7 | C11H11N3O2 | 217.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32016-28-7
Summenformel C11H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.23
MDL-Nummer MFCD03426023
InChI-Schlüssel QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester
PubChem CID 4360500
IUPAC-Name benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES NC1=C(C=NN1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 5 g
Beilstein 791498
Formelmasse 217.23
Reinheit (%) ≥98%