Learn More
Benzyl 4-Hydroxytetrahydro-1(2H)-Pyridinecarboxylat, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10703633 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10661683 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703633 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00787CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 95798-23-5
Summenformel C13H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.28
MDL-Nummer MFCD01863722
InChI-Schlüssel JKIUUDJOCYHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-cbz-4-hydroxypiperidine, n-cbz-4-hydroxy-1-piperidine, benzyl 4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester, n-cbz-4-hydroxypiperidine, n-benzyloxycarbonyl piperidin-4-ol, 4-hydroxypiperidine, n-cbz protected, 4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
PubChem CID 2794620
IUPAC-Name Benzyl-4-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMILES OC1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.554g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 235.28
Reinheit (%) 97%