Learn More
Benzyl-4-chlorophenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498516 25 g 25 Gramm
11488516 5 g 5 Gramm
11408526 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15959.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1889-71-0
Summenformel C14H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 230.69
MDL-Nummer MFCD00016342
InChI-Schlüssel DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)-2-Phenylethanon
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Schmelzpunkt 103°C to 107°C
Menge 25 g
Beilstein 976443
Formelmasse 230.69
Reinheit (%) 98%