Learn More
Benzyl 4-Bromophenyl Keton, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10158152 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10158152 5 g Glasflasche 5 Gramm
10230013 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10158152 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 381890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2001-29-8
Summenformel C14H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 275.14
MDL-Nummer MFCD00016331
InChI-Schlüssel MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-2-Phenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-bromophenyl ketone
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2COC6H4Br
Menge 5 g
Formelmasse 275.14
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl 4-bromophenyl ketone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.