Learn More
Benzyl-2-naphthylether, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl 2-naphthyl ether |
| Schmelzpunkt | 96°C to 98°C |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 2049922 |
| Formelmasse | 234.3 |
| Reinheit (%) | 99% |