Learn More
Benzyl-2-(hydroxymethyl)-1-indolincarboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10690656
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10690656 5 g 5 Gramm
10722673 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10690656 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13409DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 135829-04-8
Summenformel C17H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 283.327
MDL-Nummer MFCD02682013
InChI-Schlüssel QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
PubChem CID 2776402
IUPAC-Name Benzyl 2-(Hydroxymethyl)-2,3-Dihydroindol-1-Carboxylat
SMILES C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 283.33
Reinheit (%) 95%