Learn More
Benzyl-2-Acetamido-4,6-O-benzyliden-2-desoxy-alpha-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30345113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345113 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2110001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
CAS 13343-63-0
Summenformel C22 H25 N O6
Menge 1 g
Synonym α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-, α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy- (6CI), Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-α-D-glucopyranoside, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, α-D-glucopyranoside deriv., Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
InChI-Formel InChI=1S/C22H25NO6/c1-14(24)23-18-19(25)20-17(13-27-21(29-20)16-10-6-3-7-11-16)28-22(18)26-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,17-22,25H,12-13H2,1H3,(H,23,24)/t17-,18-,19-,20-,21?,22+/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4
IUPAC-Name N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-Hydroxy-2-Phenyl-6-Phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-Hexahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-7-yl]Acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
Formelmasse 399.1682