Learn More
Benzyl-2,2,2-Trichloracetimidat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459543 250 g 250 Gramm
11344589 5 g 5 Gramm
11354589 25 g 25 Gramm
11449543 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11459543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12387.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252.52 g/mol
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used for the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups. It acts as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It can also be used for mild esterification of carboxylic acids in the presence of a catalytic amount of BF3 etherate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidat wird für die säurekatalysierte Benzylierung von Hydroxygruppen verwendet. Es wirkt als Reagenz bei der Synthese von Funiculosin-Dimethylether und (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. Es kann auch zur milden Veresterung von Carbonsäuren in Gegenwart einer katalytischen Menge an BF3-Ätherat verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Cyclohexan/Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81927-55-1
Summenformel C9H8Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 252.52
MDL-Nummer MFCD00000805
InChI-Schlüssel HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144968
IUPAC-Name Benzyl-2,2,2-Trichlorethanimidat
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Dichte 1.356
Siedepunkt 110°C to 114°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.545
Menge 250 g
Beilstein 2525375
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
Löslichkeitsinformationen Miscible with cyclohexane/dichloromethane.
Formelmasse 252.53
Reinheit (%) 98%