Learn More
Benzydaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17923845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17923845 10 g 10 Gramm
17914025 50 mg 50 Milligramm
17945055 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17923845 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20995010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-69-4
Summenformel C19 H23 N3 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 345.87
Synonym Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-γ-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Afloben, Alcidol, Algiflog, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Difflam Oral Rinse, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Ririlim, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax
IUPAC-Name 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzydamine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Formelmasse 345.1608
Reinheit (%) >95%