Learn More
Benztropin-Mesylat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472982 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472982 100 mg 100 Milligramm
11462982 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472982 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215362680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.70 CHF
    84.46 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 4.24 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 132-17-2
Summenformel C22H29NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 403.54
MDL-Nummer MFCD00074784
InChI-Schlüssel CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonym Benztropin-Mesylat, Benztropin-Mesilat, Benztropin-Methansulfonat, Benztropin-Methylsulfonat, Benzatropin-Mesilat, Benzatropin-Mesylat, Benzotropin-Mesylat, Cobrentin-Methansulfonat, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benztropine-Mesylat
Menge 100 mg
IUPAC-Name (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]-Oktan; Methansulfonsäure
Formelmasse 403.5
Physikalische Form Fest