Learn More
Benzoylnitromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10707963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10707963 5 g Glasflasche 5 Gramm
10631214 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707963 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 372790050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 614-21-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-21-1
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00010218
InChI-Schlüssel JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
PubChem CID 94833
IUPAC-Name 2-Nitro-1-Phenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylnitromethane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101°C to 106°C
Farbe Braun bis Gelb oder farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(O)CH2NO2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,thf and,alcohols
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit