Learn More
Benzoyldiazan (Benzohydrazid), Mikromol™
Artikelnummer. 18060600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18060600 100 mg 100 Milligramm
18021010 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18060600 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0362.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Benzoyldiazan (Benzohydrazid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Azelastine Imp. A (EP), Benzoyldiazane, Benzohydrazide, Azelastine Hydrochloride Impurity A, Azelastine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Menge 100 mg
Formelmasse 136,0637 g/mol