Learn More
Benzoylacetonitril, 98+%
Artikelnummer. 11491798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491798 100 g 100 Gramm
11471798 5 g 5 Gramm
11481798 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14473.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Benzoylacetonitril wird zur Herstellung von 2-Benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitril verwendet. Es wird auch bei der Synthese von substituierten Naphtho[1,8-bc]pyranen und als Baustein bei der Herstellung von 4H-Pyranen, 2-Pyridonen, Furanen und Carbocyclen verwendet. Stellt eine aktive Methylenverbindung dar, die für die heterocyclische Synthese, z. B. polyfunktionelle Pyridine und Pyrimidine, nützlich ist.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Benzoylacetonitril wird zur Herstellung von 2-Benzoyl-3-furan-2-yl-acrylnitril verwendet. Weiterhin Verwendung bei der Synthese von substituierten Naphtho[1,8-bc]Pyranen und als Baustein bei der Herstellung von 4-H-Pyranen, 2-Pyridonen, Furanen und Carbocyclen. Stellt eine aktive Methylenverbindung dar, die für die heterocyclische Synthese, z. B. polyfunktionelle Pyridine und Pyrimidine, nützlich ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-16-4
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00001942
InChI-Schlüssel ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
PubChem CID 64799
ChEBI CHEBI:51855
IUPAC-Name 3-Oxo-3 -Phenylpropanenitril
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 159°C to 160°C (10 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 386745
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) ≥98%
RUO– Nur für Forschungszwecke