Learn More
Benzoylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10599462 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10599462 5 g Glasflasche 5 Gramm
10627464 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599462 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-16-4
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00001942
InChI-Schlüssel ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
PubChem CID 64799
ChEBI CHEBI:51855
IUPAC-Name 3-Oxo-3 -Phenylpropanenitril
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylacetonitrile
Namenshinweis ≥98%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78.0°C to 82.0°C
Siedepunkt 160.0°C (10.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH2CN
Menge 5 g
Beilstein 10, 680
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.