Learn More
Alfa Aesar™ Benzoyl-Phe-Ala-Arg
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
57.03 CHF - 194.81 CHF
Spezifikation
Produkttyp Benzoyl-Phe-Ala-Arg
Molekulargewicht 496.56
Lagerungsanforderungen -30° to -10°C
Sequenz Benzoyl-Phe-Ala-Arg
Format Fest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15447299 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
J66075.M^
1mg 57.03 CHF
1 Milligramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15437299 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
J66075.#0
5mg 194.81 CHF
5 Milligramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Benzoyl-Phe-Ala-Arg
-30° to -10°C
Fest
HPLC
496.56
Benzoyl-Phe-Ala-Arg
RUO
Nur für Forschungszwecke