Learn More
Benzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30012244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012244 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012244 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB209550500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-88-4
Summenformel C7 H5 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
Synonym Benzoyl Chloride, 7-Cyanoheptyl benzoate, B 0105, Benzaldehyde, α-chloro-, Benzenecarbonyl chloride, Benzoic acid chloride, Phenylcarbonyl chloride, Phenylcarboxyl chloride
IUPAC-Name Benzoylchlorid
SMILES ClC(=O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formelmasse 140.0029
Menge 500 mL