missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzoxazol ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-64132
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
273-53-0
C7H5NO
119.12
MFCD00005765
BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
9228
CHEBI:38814
1,3-Benzoxazol
O1C=NC2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
273-53-0
C7H5NO
119.12
MFCD00005765
BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
9228
CHEBI:38814
1,3-Benzoxazol
O1C=NC2=CC=CC=C12

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzoxazole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27, 42
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'