Learn More
Benzotrichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447567
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447567 500 g 500 Gramm
11457567 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15652.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 98-07-7 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
It finds its use in other preparations of substituted benzophenones, for benzoylation of phenols under basic, phase-transfer conditions. D,D,D-Trichlorotoluene is an intermediate, used exclusively in the industrial production of other intermediates such as Benzoylchloride, Benzotrifluoride and 2,4-Dihydroxybenzophenone. α,α,α-Trichlorotoluene is also used in determination of chlorinated toluenes in effluents of wastewater treatment plants and textile industries by closed loop stripping analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Verwendung in anderen Zubereitungen von substituierten Benzophenonen zur Benzoylierung von Phenolen unter basischen Phasentransferbedingungen. D,D,D-Trichlortoluol ist ein Zwischenprodukt, das ausschließlich zur industriellen Herstellung anderer Zwischenprodukte wie Benzoylchlorid, Benzotrifluorid und 2,4-Dihydroxybenzophenon verwendet wird. α,α,α-Trichlortoluol wird auch zur Bestimmung von chlorierten Toluolen in Abwässern von Kläranlagen und der Textilindustrie durch eine Analyse im geschlossenen Kreislauf verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 0.1 g/L bei 20 °C.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-07-7
Summenformel C7H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.47
MDL-Nummer MFCD00000786
InChI-Schlüssel XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
PubChem CID 7367
ChEBI CHEBI:82274
IUPAC-Name Trichloromethylbenzol
SMILES ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzotrichloride
Schmelzpunkt -8°C to -0.5°C
Dichte 1.38
Siedepunkt 90°C to 91°C (15 mmHg)
Flammpunkt 97°C (207°F)
Brechungsindex 1.557
Menge 500 g
UN-Nummer UN2226
Beilstein 508152
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1109
Formelmasse 195.48
Reinheit (%) 98%