Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzothiazole |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 2°C |
| Farbe | Braun bis Gelbbraun |
| Dichte | 1.2300g/mL |
| Siedepunkt | 231°C |
| Flammpunkt | >112°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |