Learn More
Benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10436970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10436970 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10446970 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10133000 1 L Glasflasche 1 Liter
10570984 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10436970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-16-9
Summenformel C7H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 135.18
MDL-Nummer MFCD00005775
InChI-Schlüssel IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
PubChem CID 7222
ChEBI CHEBI:45993
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzothiazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2°C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 231°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6410 to 1.644
Menge 5 mL
Fieser 15,20
Merck Index 15, 1110
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and carbon disulfide
Formelmasse 135.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit