Learn More
Benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Es ist ein interessantes Carbonyläquivalent und reagiert mit Aldehyden oder Ketonen, um α ;-Hydroxycarbonylverbindungen zu erzeugen. Benzothiazol wird als chemisches Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist ein Vorläufer von Gummibeschleunigern und ein Bestandteil von Cyanin-Farbstoffen. Es wird auch als Aromastoff verwendet. Es wird als antimikrobielles Mittel in Sportschuheinlegesohlen verwendet. Es wird auch als Aromastoff, antimikrobielles Mittel und Bestandteil von Cyanin-Farbstoffen verwendet. Seine Derivate werden als Gummibeschleuniger verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol, Kohlenstoffdisulfid
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzothiazole |
| Schmelzpunkt | 2°C |
| Dichte | 1.241 |
| Siedepunkt | 230°C |
| Flammpunkt | 107°C (224°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.642 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 109468 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Benzothiazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzothiazole