Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10559630 10 g Glasflasche -
10418630 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10559630 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105590100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 464-72-2 | Molecular Formula: C26H22O2 | Molecular Weight: 366.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 464-72-2
Summenformel C26H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 366.45
MDL-Nummer MFCD00004448
InChI-Schlüssel MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
PubChem CID 94766
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetraphenylethan-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzopinacole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2
Menge 10 g
Beilstein 06, 1058
Merck Index 15, 1103
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 366.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke