Learn More
Benzophenonimin, TRC
Artikelnummer. 30339800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339800 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339800 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2872905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone Imine
CAS 1013-88-3
Summenformel C13H11N
Menge 5 g
Synonym alpha-Phenylbenzenemethanimine, 1,1-Diphenylmethanimine, 1,1-Diphenylmethylenimine, Benzhydrylidenimine, BenzhydrylimineBenzophenone imineBenzophenonimineDiphenylketimineDiphenylmethanimineIminodiphenylmethane
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMILES N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Diphenylmethanimin
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
Formelmasse 181.0891