Learn More
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18620212 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620212 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620212 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298265100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.17 CHF
    362.25 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 42.92 CHF
    10% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:1000-1:2000
Formule 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gène angiopoietin-like 4, Angiopoietin-like protein 4, ARP4fasting-induced adipose factor, FIAFhepatic angiopoietin-related protein, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, HFARPANGPTL2, NL2, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma inducedangiopoietin-related protein, PGARangiopoietin-related protein 4, pp1158, PPARG angiopoietin related protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 (Uniprot#: Q9Z1P8; Lys167-Ser410)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51129
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.