Learn More
Benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30337128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337128 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2046005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzonitrile
CAS 100-47-0
Summenformel C7 H5 N
Menge 5 g
Synonym Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMILES N#Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.0422