Learn More
Benzonitril, ≥ 99 %, für die Spectroscopie, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 167670500
Additional Details : CAS : 100-47-0 Gewicht : 0.10050kg Transport : UN number : 2224 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 50mL
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10025803
  • 42.10 CHF / 50 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
100-47-0
103.12
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
7505
Benzonitril
C7H5N
MFCD00001770
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CHEBI:27991
C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
(1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
1.0100g/mL
Glasflasche
0.0005% max.
1.24 mPa.s (25°C)
188.0°C to 191.0°C
-13.0°C
99+%
99.0
99% min. (GC)
C6H5CN
09, 275
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Benzonitril
7505
103.12
99+%
Benzonitrile
71°C
1.5270 to 1.5290
1.01
0.03% max.
Nicht ausgewiesen
50mL
100-47-0
100.0
C7H5N
MFCD00001770
15, 1099
Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
C1=CC=C(C=C1)C#N
103.12
CHEBI:27991
Flüssig
Spektroskopie
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate