Learn More
Benzonitril, ≥ 99 %, für die Spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-64055
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-47-0
C7H5N
103.12
MFCD00001770
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
7505
CHEBI:27991
Benzonitril
C1=CC=C(C=C1)C#N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-47-0
C7H5N
103.12
MFCD00001770
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
7505
CHEBI:27991
Benzonitril
C1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzonitrile
Namenshinweis 99+%
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -13.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 191.0°C
Flammpunkt 71°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CN
Brechungsindex 1.5270 to 1.5290
Menge 50 mL
Beilstein 09, 275
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 1099
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viskosität 1.24 mPa.s (25°C)
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 99+%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssig