Learn More
Benzoin-Isopropylether, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485267
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11485267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22654.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6652-28-4
Summenformel C17H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.33
MDL-Nummer MFCD00015025
InChI-Schlüssel MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin isopropyl ether, 2-isopropoxy-1,2-diphenylethanone, ethanone, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenyl, 2-isopropoxy-2-phenylacetophenone, benzoinisopropylether, acetophenone, 2-isopropoxy-2-phenyl, cbmicro_021426, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, cambridge id 5476007
PubChem CID 110912
IUPAC-Name 1,2-Diphenyl-2-propan-2-yloxyethanon
SMILES CC(C)OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoin isopropyl ether
Schmelzpunkt 76°C to 79°C
Siedepunkt 180°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1977110
Formelmasse 254.33
Reinheit (%) ≥98%