Learn More
Benzoe-Anhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472417 250 g 250 Gramm
11462417 50 g 50 Gramm
11452417 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14269.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Benzoic anhydride is used as a benzoylating agent in the manufacture of pharmaceuticals, dyes and intermediates. It serves as an arylation agent in the Heck reaction. It is also used to get benzoic acid through dehydration. Further, it is used to prepare furan-2-yl-phenyl-methanone, which is similar to Friedel-Crafts acylation reaction. In addition to this, it is used for the synthesis of carboxylic esters and lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoiesäureanhydrid wird als Benzoylierungsmittel bei der Herstellung von Pharmazeutika, Farbstoffen und Zwischenprodukten eingesetzt. Es dient als Arylierungsmittel bei der Heck-Reaktion. Es wird auch zur Herstellung von Benzoesäure durch Dehydrierung verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von Furan-2-yl-phenyl-methanon verwendet, die der Friedel-Crafts-Acylierung ähnelt. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von Carboxylestern und Lactonen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Chloroform, Aceton, Ethylacetat, Benzol, Toluol, Eisessigsäure, Essiganhydrid und Ethanol. Schwer löslich in Benzol und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-97-0
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.231
MDL-Nummer MFCD00003073
InChI-Schlüssel CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC-Name Benzoylbenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic anhydride
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Dichte 1.199
Siedepunkt 360°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 516726
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1092
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,ethyl acetate,benzene,toluene,glacial acetic acid,acetic anhydride and ethanol. Slightly soluble in benzene and acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 98%