Learn More
Benzoe-Anhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-64009
15.66 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-97-0
C14H10O3
226.23
MFCD00003073
CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
7167
CHEBI:38815
Benzoylbenzoat
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-97-0
C14H10O3
226.23
MFCD00003073
CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
7167
CHEBI:38815
Benzoylbenzoat
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzoic anhydride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 360.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5CO)2O
Menge 25 g
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Merck Index 15,1094
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,01g/L. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone,benzene,,ethyl acetate,toluene,xylene,ether,glacial,acetic acid,acetic anhydride,moderately soluble in petroleum ether
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.