Learn More
Benzoische Anhydrid (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30005774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005774 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20392010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-97-0
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Synonym Benzoic Acid 1,1'-Anhydride, Benzoic Acid Anhydride, Benzoyl Anhydride, Benzoyl Benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether, NSC 37116;
IUPAC-Name Benzoylbenzoat
SMILES O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic Anhydride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formelmasse 226.063