Learn More
Benzohydroxaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30240994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240994 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30240994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB203750250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-18-1
Summenformel C7 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Synonym Benzamide, N-hydroxy-, Benzohydroxamic acid (6CI,8CI), N-Hydroxybenzamide, BHAM, Benzenehydroxamic acid, Benzhydroxamic acid, Benzohydroximic acid, Benzoylhydroxylamine, Hydroxylamine, N-benzoyl-, N-Benzohydroxamic acid, N-Benzoylhydroxylamine, NSC 147248, NSC 3136, Phenylhydroxamic acid
IUPAC-Name N-Hydroxybenzamid
SMILES ONC(=O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzohydroxamic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(8-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H,8,9)
Formelmasse 137.0477
Menge 250 g