Learn More
Benzoflurazan-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480588
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480588 1 g 1 Gramm
15400598 250 mg 250 Milligramm
15490588 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54275.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218.611 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114322-14-4
Summenformel C6H3ClN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.611
MDL-Nummer MFCD00068072
InChI-Schlüssel SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735446
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 218.61
Reinheit (%) 97%