Learn More
Benzofuran-3(2H)-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzofuran-3(2H)-one |
| CAS | 7169-34-8 |
| Summenformel | C8H6O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1-Benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-3-one, 2,3-Dihydro-3-oxobenzofuran, 2,3-Dihydrobenzofuran-3-one, Benzo[b]furan-3(2H)-one, Benzofuran-3(2H)-one, Benzofuran-3-one, Coumaran-3-one, Coumaranone, NSC 512726, beta-Coumaranone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6O2/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2 |
| SMILES | O=C1COc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1-Benzofuran-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.13 |
| Formelmasse | 134.0368 |