Learn More
Benzofuran (1 mg/ml in Dichlormethan), TRC
Artikelnummer. 30390767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390767 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT116010X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Summenformel C8 H6 O
Menge 10 x 1 mL
Synonym 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES o1ccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Benzofuran
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Formelmasse 118.0419
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzo(b)furan 1 mg/mL