Learn More
Benzoctamin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133472 100 mg 100 Milligramm
17914105 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB198200100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10085-81-1
Summenformel C18 H19 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 285.81
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name N-Methyl-9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-Methanamin-Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoctamine Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Formelmasse 285.1284