Learn More
Benzobicyclon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324601 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324601 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10536800AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzobicyclon
CAS 156963-66-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzobicyclon
Versandbedingung +20°C
Summenformel C22 H19 Cl O4 S2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, SB 500, SB 500 (herbicide)
InChI-Formel InChI=1S/C22H19ClO4S2/c1-29(26,27)16-9-10-17(18(23)12-16)21(25)19-20(24)13-7-8-14(11-13)22(19)28-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,9-10,12-14H,7-8,11H2,1H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2=C(Sc3ccccc3)[C@H]4CC[C@H](C4)C2=O)c(Cl)c1
IUPAC-Name (1S,5R)-3-(2-Chlor-4-methylsulfonylbenzoyl)-2-phenylsulfanylbicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 446.97
Menge 1 mL
Formelmasse 446.0413 g/mol