Learn More
Benzoat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12952085
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083603 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12952085
Marke: Fisher Chemical A 006 100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6H5COO-
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoat
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Menge 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzoat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >