Learn More
Benzo[ghi]perylen, TRC
Artikelnummer. 17922965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17922965 5 g 5 Gramm
17915065 25 mg 25 Milligramm
17991975 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17922965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2077005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191-24-2
Summenformel C22 H12
Molekulargewicht (g/mol) 276.33
Synonym Benzo[ghi]perylene, 1,12-Benzoperylene, 1,12-Benzperylene, NSC 89275
IUPAC-Name Benzo[g,h,i]perylen
SMILES c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[ghi]perylene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Formelmasse 276.0939
Reinheit (%) >95%