Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10553052 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10191212 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553052 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01278EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 21725-69-9
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.122
MDL-Nummer MFCD00125030
InChI-Schlüssel QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC-Name 1,2-Benzoxazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[d]isoxazol-3-ol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 95%