Learn More
Benzo[b]thiophen-3-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437898 250 mg 250 Milligramm
15427898 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61368.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18494-87-6 | C8H5ClO2S2 | 232.696 g/mol
Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo[b]thiophen-3-sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.091 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18494-87-6
Summenformel C8H5ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 232.696
MDL-Nummer MFCD02681897
InChI-Schlüssel WYYRQMZTUXFUTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonylchloride, benzo b thiophene-3-sulphonyl chloride, pubchem14540, 3-chlorosulphonyl-benzothiophene, benzothiophene-3-sulfonylchloride, 3-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, benzo b thiophen-3-ylchlorosulfone
PubChem CID 2776340
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-3-sulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1285265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.091g/L at 25°C).
Formelmasse 232.71
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.