Learn More
Benzo[b]thiophen-3-carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474540 1 g 1 Gramm
11484540 5 g 5 Gramm
15467857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474540 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50105.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5381-25-9 | C9H6O2S | 178.205 g/mol
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo[b]thiophen-3-carboxylsäure wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5381-25-9
Summenformel C9H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.205
MDL-Nummer MFCD01846406
InChI-Schlüssel DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Menge 1 g
Formelmasse 178.22
Reinheit (%) 96%